Learn More
CELLPATH Couteau pulmonaire
Code produit 30226224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10 in.
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30226224 10 in. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226224 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur CAA100101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.73€
    78.17€ / 10 pièces
    Économisez 47.56€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
La poignée ergonomique du modèle de 10 in. Le couteau Lung Knife est doté d'une protection pour les doigts et d'une poignée pour le pouce pour une manipulation plus sûre dans des conditions de travail glissantes. Le couteau étant entièrement jetable, le risque de contamination lors de la manipulation de tissus malades est éliminé.
  • Principaux avantages :
  • Poignée en acier inoxydable Sheffield à double polissage
  • Alternative économique et sûre aux couteaux de pathologie multicomposants
  • Poignée moulée avec protège-doigts
Spécification
Type de produit Cuchillo de pulmón
Dimensions 10 in.
Longueur (métrique) 250 mm