Specifications
| Vecteur alpha | LUPEOL |
| Nom chimique ou matériau | Lupéol |
| Point de fusion | 206°C to 210°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Conforme |
| Conditionnement | flacon en verre |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | practically insoluble aq. soln., freely soluble in ether, benzene, petroleum ether, warm alcohol, practically insoluble in chloroform, methanol |
| Poids de la formule | 426.72 |
| Forme physique | Poudre |