Learn More
Lupeol, MedChemExpress
Code produit 16499136
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499136 100 mg
16443906 25 mg
16409108 10 mg
16404897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16499136 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0790
MedChemExpress Lupeol (Clerodol; Monogynol B; Fagarasterol) is an active pentacyclic triterpenoid, has anti-oxidant, anti-mutagenic, anti-tumor and anti-inflammatory activity. Lupeol is a potent androgen receptor (AR) inhibitor and can be used for cancer research, especially prostate cancer of androgen-dependent phenotype (ADPC) and castration resistant phenotype (CRPC).
Lupeol (Clerodol
Spécification
Nom chimique ou matériau Lupeol
CAS 545-47-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H50O
Quantité 100 mg
Synonyme Clerodol Monogynol B Fagarasterol
Informations sur la solubilité Ethanol : 14.29 mg/mL (33.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@@]2(CC[C@@]3([H])C4(C)C)C)[C@@](CC[C@]2([H])[C@]3(CC[C@@H]4O)C)([H])[C@]([C@@H]5C(C)=C)([H])[C@](C)(CC5)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 426.72
Poids de la formule 426.72
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death