Learn More
Lurbinectedin, MedChemExpress
Code produit. 16460276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
Code produit. 16460276
Marque: Medchem Express HY16293
MedChemExpress Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity; inhibits RMG1 and RMG2 cell growth with IC50 values of 1.25 and 1.16 nM, respectively.
Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity
Spécification
Nom chimique ou matériau Lurbinectedin
CAS 497871-47-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H44N4O10S
Quantité 2 mg
Synonyme PM01183
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (25.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@](CC1=CC(C)=C2OC)([H])N(C)[C@]3([H])C1=C2O)N([C@](COC4=O)([H])C5=C(OCO6)C6=C7C)[C@@]3([H])[C@@](SC[C@@]4(NCC8)C9=C8C%10=CC(OC)=CC=C%10N9)([H])C5=C7OC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 784.87
Poids de la formule 784.87
Pourcentage de pureté 97.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.