missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA d’hormone lutéinisante humaine

Code produit 17717973
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17717973 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17717973 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHLHX10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Kit ELISA sandwich

La LH appartient à la famille des hormones glycoprotéiques. Celles-ci sont des hétérodimères composés d’une sous-unité alpha commune et d’une sous-unité bêta unique qui leur confèrent une spécificité biologique. La LH est exprimée dans l’hypophyse et favorise la spermatogenèse et l’ovulation en stimulant les testicules et les ovaires pour synthétiser les stéroïdes. Les gènes des chaînes bêta de la gonadotrophine chorionique et de l’hormone lutéinisante sont contigus sur le chromosome 19q13.3. Les mutations de ce gène sont associées à l’hypogonadisme qui se caractérise par une infertilité et un pseudo-hermaphrodisme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P01215, P01229
Plage de dosage 156,3 à 10 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 140 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 1081, 3972
Symbole de gène(s) CGA, LHB
Coefficient de variation inter-dosage < 12%
Coefficient de variation intra-dosage < 10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl|Sérum, 50 μl|Surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Hormone lutéinisante
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.