Learn More
Lutéoline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Luteolin |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H |
| Poids de la formule | 286.0477 |