Learn More
Feuille de lutécium, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355759 50 x 50 mm 1 pièce
11331288 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010228.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-94-3 | Molecular Formula: Lu | Molecular Weight: 174.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-94-3
Formule moléculaire Lu
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
Numéro MDL MFCD00011098
Clé InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
CID PubChem 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nom IUPAC lutécium
SMILES [Lu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium foil
Couleur Argent à gris
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.62g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement