Learn More
Feuille de lutécium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
Mylar sous Argon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15440987 25 x 25 mm Mylar sous Argon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15440987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010229.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7439-94-3
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈3.1g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule moléculaire Lu
Numéro MDL MFCD00011098
Synonyme lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Lu]
Nom IUPAC lutécium
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
CID PubChem 23929
ChEBI CHEBI:33382
Pourcentage de pureté 99.9%