Learn More
Pièces de lutétium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396597 1 g 1g
11306607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000628.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnement dans un flacon en verre stable à l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-94-3
Formule moléculaire Lu
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
Numéro MDL MFCD00011098
Clé InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
CID PubChem 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nom IUPAC lutécium
SMILES [Lu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium pieces
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en verre
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%