Learn More
Poudre de lutécium, 40 mailles, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451957 1 g 1g
15461957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044167.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-94-3
Formule moléculaire Lu
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
Numéro MDL MFCD00011098
Clé InChI OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
CID PubChem 23929
ChEBI CHEBI:33382
Nom IUPAC lutécium
SMILES [Lu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lutetium powder
Couleur Argent
Quantité 1 g
Dimensions de la maille −40 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%