Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs de test au lutécium
Code produit 10787265 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Adaptateur de test au lutécium 9 g pour RadEye B20
À utiliser avec (équipement):
RadEye B20
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10787265 Adaptateur de test au lutécium 9 g pour RadEye B20 RadEye B20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
En vertu des règles du Ministères des Transports des États-Unis ou IATA concernant les cargaisons dangereuses, ces adaptateurs ne sont pas considérés comme des matières radioactives en raison de leur origine naturelle et leur faible activité spécifique.
Code produit 10787265 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 425068571
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
En vertu des règles du Ministères des Transports des États-Unis ou IATA concernant les cargaisons dangereuses, ces adaptateurs ne sont pas considérés comme des matières radioactives en raison de leur origine naturelle et leur faible activité spécifique.
Bénéficiez d’une alternative intelligente aux sources de contrôle classiques pour vos instruments de détection des rayonnements et éliminez les problèmes liés à la correction de la demi-vie, au transport ou à la mise au rebut, susceptibles dʼentraîner des erreurs.
Bénéficiez d’une vérification fiable des performances de votre équipement de détection des rayonnements sans les incohérences des sources de contrôle classiques. Des sondes de contamination bêta aux détecteurs haute résolution en passant par les détecteurs à scintillation gamma, les adaptateurs de test au lutécium Thermo Scientific™ fournissent des résultats fiables sans problèmes liés à la correction de la demi-vie, au transport ou à la dégradation / mise au rebut. Ces adaptateurs de test innovants utilisent un oxyde de lutécium naturel de haute pureté pour produire un taux d’émission de surface totalement constant et homogène avec des résultats reproductibles bien définis, quelles que soient les variabilités dans la céramique à l’oxyde de lutécium.
Les adaptateurs de test au lutécium offrent des avantages uniques. Le lutécium, élément du groupe des terres rares, contient l’isotope Lu-176 qui présente une demi-vie de 3,6 E10 ans et une abondance naturelle de 2,6 %, ce qui produit une activité hautement reproductible et uniforme de l’élément lutécium pur d’environ 50 Bq/g.
  • Pas besoin de corriger la demi-vie, ce qui pourrait dʼentraîner des erreurs, ou d’acheter à répétition des sources de contrôle (dégradées).
  • Tous les adaptateurs de test du même type ont pratiquement la même activité.
  • Les adaptateurs de type bêta fournissent des taux d’émission de surface quasiment identiques.
  • La conception des boîtiers de forme spéciale et de céramiques de Lu2O3 haute densité minimise l’activité nécessaire pour les détecteurs de petite taille.
  • En vertu des règles du Ministères des Transports des États-Unis ou IATA concernant les cargaisons dangereuses, ces adaptateurs ne sont pas considérés comme des matières radioactives en raison de leur origine naturelle et de leur faible activité spécifique.
Les adaptateurs de test au lutécium sont disponibles en plusieurs tailles pour une utilisation avec divers instruments de mesure des rayonnements :
Adaptateurs de test bêta/gamma
de type disque de 50 mm de diamètre
  • Adaptateurs de test haute précision et à faible consommation énergétique pour la vérification des performances du RadEye B20 et d’autres instruments à l’aide du détecteur de type ‘pancake’.
  • Incrustation d’oxyde de lutécium de 9 g (P : 40 mm x H : 1 mm).
  • Boîtier fabriqué en verre acrylique (P : 50 mm x H : 3 mm).
  • Taux de comptage net type du RadEye (B20) : 6 cps
Type rectangulaire de 110 cm²
  • Adaptateurs de test pour sondes de contamination bêta pour zones étendues comme RadEye AB100.
  • Débit d’émission de surface intrinsèquement homogène de 0,8 particule par cm2·s.
  • Parfait pour la formation et l’étalonnage.
  • Incrustation d’oxyde de lutécium de 80 g (surface : 74 × 148 mm).
  • Taille totale : 120 × 200 × 5 mm au total.
Adaptateur de test gamma pour instruments portatifs
Adaptateur de test pour RadEye PRD
  • Adaptateur de test au lutécium de forme spéciale pour correspondre au boîtier du RadEye PRD.
  • 36 g de Lu2O3.
  • Taux de comptage net type du RadEye PRD : 100 cps
  • Déclenche l’indication d’alarme NBR de basse énergie sur l’écran du RadEye PRD.
  • Mallette de transport fournie.
Type de disque de 62 mm de diamètre (boîtier étanche)
  • Adaptateur de test gamma universel pour détecteurs à scintillation portatifs et spectroscopie gamma.
  • 50 g de céramique d’oxyde de lutécium (P : 55 × H : 3 mm) à l’intérieur du boîtier étanche en aluminium (P × H : 62 × 7 mm de hauteur).
  • Taux de comptage net type pour les détecteurs NaI(Tl) de 2 × 2 po : 300 cps
  • Alarme NBR artificielle pour FHZ 672 E-10 ou RadEye NBR.
Adaptateurs de test gamma pour moniteurs de portail de rayonnements fixes (RPM)
Double disque avec 100 g d’oxyde de lutécium au total
  • La conception à double disque présente généralement un débit de comptage net type pour les détecteurs de grandes zones de 1 000 cps ; 171 × 61 × 17 mm (boîtier en aluminium) ; (2x) P × H : 55 × 3 mm (céramique de Lu2O3).
  • Peut être monté directement sur les détecteurs de zone FHT 1388 (boîtier en plastique) ; Disponible également avec support pour dispositifs de surveillance avec un boîtier en métal (installations ASM/SGS).
Disque quadruple avec 200 g d’oxyde de lutécium au total
  • La conception à quatre disques a généralement un débit de comptage net type pour les détecteurs de grandes zones de 2 000 cps ; Recommandé pour les sites présentant un rayonnement naturel plus élevé ; (4x) P × H : 55 × 3 mm (céramique de Lu2O3).
  • Se monte directement sur les détecteurs de zone FHT 1388 (boîtier en plastique) ; Disponible également avec support pour dispositifs de surveillance avec un boîtier en métal (installations ASM/SGS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur de test au lutécium 9 g pour RadEye B20
Type de détecteur Lu2O3
Matériau Composant radioactif : Lu2O3
Type de produit Adaptateur de test au lutécium
À utiliser avec (équipement) RadEye B20