Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu luxol rapide, pur
Code produit 10348250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10348250 25 g Flacon en verre 25g
10591374 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10348250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 212170250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1328-51-4
Formule moléculaire C32H14CuN8Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 780.16
Numéro MDL MFCD00071424
Clé InChI DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Solvent Blue 38
CID PubChem 92030797
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Luxol™ Fast Blue MBSN
Note relative au nom Pure
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acohols like methanol, ethanol, propano, ls; very soluble in gylcols, ethanolamine, choline, . insoluble in hydrocarbons.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 778.15
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bleu
Quantité 25 g
Forme physique Poudre