Learn More
Tork Crème de douche 3 en 1 de luxe pour cheveux et corps, format mini S5
Code produit 30243797 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6/paquet
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30243797 6/paquet 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243797 Fournisseur Tork Code fournisseur 425662
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Tork La crème de douche de luxe pour cheveux et corps offre une expérience de douche 3 en 1 luxueuse, idéale pour les hôtels, les spas et les installations sportives.
  • Une expérience de douche rafraîchissante 3 en 1 : shampoing, après-shampoing et soin hydratant.
  • 94 % des ingrédients sont d’origine naturelle (conformément aux spécifications et à la norme ISO 16128, eau comprise).
  • Enrichi en huile d'argan naturelle, il contribue à rendre les cheveux et la peau doux et lisses.
  • Avec des ingrédients ultra-nourrissants et un parfum raffiné pour une expérience de douche luxueuse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gel douche pour cheveux et corps
Couleur Ambré
Forme Crème
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 6/paquet
Dimensions 525 mL