Description
- Enrichi en extrait naturel de magnolia pour une expérience de lavage des mains riche et onctueuse.
- 94 % des ingrédients sont d'origine naturelle (selon la norme ISO 16128).
- Ce parfum élégant et longue durée s'ouvre sur des notes de tête d'agrumes et révèle un mélange sophistiqué de senteurs de magnolia, d'orchidée et de freesia.
- Certifié par l'Écolabel européen et testé dermatologiquement avec un pH respectueux de la peau.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Mousse |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6/Pk. |
| Dimensions | 1 L |