Description
- Enrichi en extrait naturel de magnolia pour une expérience de lavage des mains riche et onctueuse.
- Réduisez votre consommation d'énergie : ce savon est efficace même à l'eau froide (testé à 20 °C).
- Remplissage rapide en moins de 10 secondes.
- Contribue à réduire la consommation d'eau de plus de 10 % (comparativement à Tork Savon liquide légèrement parfumé).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Mousse |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 8/Pk. |
| Dimensions | 525 mL |