Description
- Idéale pour un lavage régulier des mains, notre recharge de savon mousse doux offre une mousse agréable et douce pour la peau.
- Cette formule testée dermatologiquement laisse la peau douce au toucher.
- Offrez-vous une expérience luxueuse : cette recharge de savon pour les mains crée une mousse onctueuse et possède un parfum délicat.
- Bénéficiez d'une meilleure hygiène grâce à nos distributeurs de savon automatiques fiables.
- Tork Le savon mousse douce de luxe est un savon moussant riche au parfum délicat pour un lavage des mains agréable.
- Il est doux pour la peau et testé dermatologiquement.
- Elle possède une mousse riche et laisse la peau incroyablement douce au toucher.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Recambio de jabón de manos |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Mousse |
| Dimensions (L x l x H) | 230 x 158 x 177 mm |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | S3 Distribution |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) | 2,83 in |
| Longueur (métrique) | 5 mm |
| Conditionnement | Sachet en plastique |
| Afficher plus |