Learn More
R&D Systems™ Luzindole
Code produit 18064622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18064622 10 mg 10mg
18084072 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18064622 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0877/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.67€
    238.35€ / 10mg
    Économisez 25.32€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117946-91-5
Formule moléculaire C19H20N2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Luzindole
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 292.38
Pureté >99%
Poids moléculaire 292.38