Learn More
Luzindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404409 5 mg 5mg
15414409 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61915.#0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un antagoniste des récepteurs de la mélatonine
Luzindole significantly antagonizes melatonin-mediated antinociception, suggesting that MEL-1B-R plays a further role as a mediator of melatonin modulation of pain signaling. It is used both in vitro and in vivo to evaluate the roles of melatonin receptor signaling in diverse pathways, including circadian rhythms, animal behavior, and melanophore response
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La luzindole antagonise de façon significative l’anti-inoculation modérée par la mélatonine, suggérant que la MEL-1B-R joue un autre rôle en tant que médiateur de la modulation de la mélatonine lors de la signalisation de la douleur. Elle est utilisée à la fois in vitro et in vivo pour évaluer les rôles de la signalisation des récepteurs de la mélatonine, notamment dans les rythmes circadiens, le comportement animal et la réponse des mélanophores.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (100 mM), l’éthanol (100 mM), le chloroforme, le méthanol et l’eau.
Remarques
Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117946-91-5
Formule moléculaire C19H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 292.38
Numéro MDL MFCD00672498
Clé InChI WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme luzindole, n-acetyl-2-benzyltryptamine, 2-benzyl-n-acetyltryptamine, n-2-2-benzyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, tocris-0877, n-acetyl-2-benzyl-tryptamine, acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl, n-2-2-benzylindol-3-yl ethyl acetamide
CID PubChem 122162
Nom IUPAC N-[2-(2-benzyl-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCCC1=C(CC2=CC=CC=C2)NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Luzindole
Point de fusion 44°C to 46°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (100 mM),ethanol (100 mM),chloroform,methanol,and water.
Poids de la formule 292.37
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre