Learn More
Luzindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Luzindole |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22) |
| Poids de la formule | 292.1576 |