Learn More
Nabertherm Fournaise à cendres LV 15/11/C550
Code produit 18090110 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
18090110 15 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18090110 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur LV155K11NO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7430.00€
    6733.14€ / 1 pièces
    Économisez 696.86€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four à cendres avec porte à battant ou à levage jusqu'à 1100 °C
Le four de cendre LV(T) est spécialement conçu pour les procédés de cendre jusqu’à 1050 °C en laboratoire. Les applications incluent la détermination des pertes à l’allumage, le nettoyage des aliments et plastiques pour une analyse ultérieure des substances. Un système spécial d’air frais et d’air d’extraction garantit que l’air est remplacé 6 fois par minute afin qu’il y ait toujours suffisamment d’oxygène pour le processus de réanimation. L’air entrant passe par le chauffage du four et est préchauffé pour assurer une bonne uniformité de température.
Équipement standard :
  • Tmax 1100 °C
  • Chauffage bilatéral
  • Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré, protégé et facile à remplacer
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Bonne uniformité de la température due au préchauffage de l’air entrant. Uniformité de la température selon la norme DIN 17052-1 à +/-10 °C dans la zone de travail vide définie (à partir de 550 °C)
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Utilisation exclusive des matériaux isolants sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP)
  • Adapté à de nombreux procédés de cendre standardisés selon ISO, ASTM, EN et DIN
  • Porte à rabat optionnelle (LV) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d’ascenseur (LVT) avec une surface chaude tournée à l’opposé de l’opérateur
  • Contrôleur avec fonctionnement tactile B510 (5 programmes chacun avec 4 segments)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur : enregistrement des données de processus avec une clé USB
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Capacité (métrique) 15 l
max. (métrique) 1100°C
Type Four d’incinération
Tension 220/240 V