Learn More
Gibco™ CTS™ LV-MAX™ Transfection Kit
Description
The Gibco™ CTS LV-MAX Transfection Kit is an essential component of the CTS LV-MAX lentiviral production system. Based on extensive Design of Experiment (DOE) methodologies, the cationic lipid-based transfection reagent, lentiviral production supplement, and LV enhancer are specifically screened for maximal delivery of multiple DNA plasmids to achieve the highest possible lentiviral titer when used in conjunction with CTS Viral Production Cells cultured in CTS LV-MAX Production Medium.
All CTS LV-MAX Transfection Kit components are produced under cGMP manufacturing conditions with extensive quality-control testing to ensure proper preclinical, clinical, and commercial therapeutic viral vector applications.
Tous les composants du kit de transfection CTS LV-MAX sont conformes aux normes de fabrication de BPFa et sont soumis à des tests de contrôle de qualité approfondis afin de garantir des applications de vecteurs viraux thérapeutiques appropriées aux niveaux préclinique, clinique et commercial.
Les caractéristiques du kit de transfection CTS LV-MAX incluent :
• Conception unique pour faciliter la transfection transitoire de plusieurs plasmides d’ADN dans une culture cellulaire dérivée de HEK 293 en suspension haute densité
• Permet aux titres viraux élevés allant jusqu’à 1 x 108 TU / ml (LVV-GFP non concentré) de constituer une alternative rentable aux réactifs de transfection utilisant le PEI.
• Protocole évolutif pour blocs à 96 puits profonds, flacons et bioréacteurs
• Réactifs conformes à la réglementation, fabriqués conformément aux BPFa pour dispositifs médicaux, section 820 de la norme 21 du CFR, et certifiés ISO 13485. Fichier maître des médicaments et dossier d’assistance réglementaire disponibles sur demande.
Le kit de transfection CTS LV-MAX doit être utilisé avec le MEM CTS Opti-MEM I (non inclus dans ce kit) pour la complexation. Les caractéristiques du kit de transfection CTS LV-MAX définies chimiquement, sans composants d’origine animale et sans sérum offrent une reproductibilité et une fiabilité de lot à lot élevées. La formulation de ce produit est identique au kit de transfection LV-MAX de recherche, mais le kit de transfection CTS LV-MAX est validé pour les applications thérapeutiques cliniques et commerciales.
Configuration et conditionnement personnalisés disponibles sur demande.
Specifications
Specifications
| Classification | Animal Origin-Free |
| Contenu et stockage | Suffisant pour 10 l de production LV • 500 ml de supplément CTS LV-MAX • 60 ml de réactif de transfection CTS LV-MAX • 400 ml d’activateur CTS LV-MAX Stocker entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière. Expédié dans gel eutectique. |
| Type de culture | Mammifère |
| Type de cellule | HEK293 |
| Format | Flacon |
| Transfection Technique | Lipid-based Transfection |
| À utiliser avec (application) | LV Production |
| Type de produit | Kit de transfection |
| Quantité | 10 l |
| Type de réactif | Transfection cationique basée sur les lipides |
| Show More |
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.