Description
- Pour la distillation, l’évaporation et le séchage
- Sans huile
- Pour produits chimiques
- Pompe à membrane
- Confinement du liquide
- Condenseur de vapeur d’échappement
- Toutes les pièces humides sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité résistants aux produits chimiques avec de la verrerie revêtue de plastique transparent pour permettre le pompage des solvants et des vapeurs acides.
- Pieds amortisseurs de vibrations
- Embout pour tuyau d’entrée / de sortie de 8 mm
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 90 V to 260 V 50/60 Hz 1Ph |
| Dimensions (L x l x H) | 26 x 25 x 44 cm |
| Profondeur (métrique) | 260 mm |
| Modèle | LVS 105 T-10 ef |
| Niveau sonore | < 44 dB |
| Type de bouchon | Schuko, UK and US plug leads |
| Puissance | 90 w |
| Poids (métrique) | 19 kg |
| Type de pompe | Laboratory Vacuum System |
| Déplacement d’air | 20 L/min. |
| Afficher plus |