Description
- Pompe à membrane résistante aux produits chimiques MPC601 T avec changeur de fréquence et valve de ballast à gaz
- Séparateur côté aspiration avec flacons à fond rond 500 ml
- Refroidisseur intensif isolé côté pression avec flacon à fond rond 500 ml avec valve de sécurité
- Contrôleur de vide numérique 521 avec capteur et électrovanne d’aération
- Une connexion régulée automatiquement
- Raccord d’aspiration DN 8 pour tuyau diamètre intérieur 8 mm
- Assemblé et câblé, prêt pour la connexion
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 36 x 31 x 44,5 cm (14,1 x 12,2 x 17,5 po) |
| Profondeur (métrique) | 310 mm |
| Modèle | LVS 610 T ef |
| Poids (impériale) | 59 lb |
| Poids (métrique) | 26,8 kg |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Hauteur totale (métrique) | 445 mm |
| Largeur totale (métrique) | 360 mm |
| Type de pompe | Système de mise à vide de laboratoire |
| Afficher plus |