Learn More
Nabertherm Fournaise à cendres LVT 9/11/B510
Code produit 18080110 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
18080110 9 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18080110 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur LV095H11NL
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Four à cendres avec porte à battant ou à levage jusqu'à 1100 °C
Le four de calcination LV(T) est spécialement conçu pour les processus de calcination jusqu'°à 1050 °C en laboratoire. Les applications comprennent la détermination des pertes à l’allumage, l’incinération des aliments et des plastiques pour l’analyse ultérieure des substances. Un système spécial d'arrivée et d'évacuation d'air assure un renouvellement de l'air 6 fois par minute, garantissant ainsi un apport d'oxygène suffisant pour le processus de calcination. L'air entrant traverse le four de chauffage et est préchauffé afin de garantir une bonne uniformité de température.
Équipement standard :
  • Tmax 1100 °C
  • Chauffage bilatéral
  • Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré, protégé et facile à remplacer
  • Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
  • Bonne uniformité de température grâce au préchauffage de l'air entrant, uniformité de température selon la norme DIN 17052-1 à +/- 10 °C dans la zone de travail vide définie (à partir de 550 °C)
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Utilisation exclusive de matériaux isolants sans catégorisation selon le règlement CE n° 1272/2008 (CLP)
  • Convient à de nombreux procédés de calcination normalisés selon ISO , ASTM , EN et DIN
  • Porte à battant optionnelle (LV) pouvant servir de plateforme de travail ou de porte d'ascenseur (LVT), la surface chaude étant orientée à l'opposé de l'opérateur.
  • Contrôleur à commande tactile B510 (5 programmes avec 4 segments chacun)
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites d’instructions d’utilisation
  • NTLog Basic pour Nabertherm contrôleur: enregistrement des données de processus sur clé USB
Spécification
Capacité (métrique) 9 l
max. (métrique) 1100°C
Type Four d’incinération
Tension 220/240 V