Learn More
LW6, MedChemExpress
Description
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | LW6 |
| CAS | 934593-90-5 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H29NO5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | HIF-1α inhibitor LW8 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 435.51 |
| Show More |