Learn More
R&D Systems™ LY 2087101
Code produit 18075542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18075542 10 mg 10mg
18044892 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18075542 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4141/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potentiator of α7 nAChRs
Allosteric potentiator of α7, α4β2 and α4β4 nAChRs; displays selectivity against α3β4 nAChRs. Thought to potentiate agonist-evoked α7 responses by binding within the nAChR transmembrane region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913186-74-0
Formule moléculaire C15H11FN2OS2
Spécification
Nom chimique ou matériau LY 2087101
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 318.39
Pureté >98%
Poids moléculaire 318.384