Learn More
LY 225910, Tocris Bioscience™
Code produit 30001161
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001161 10 mg 10mg
18045162 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001161 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1018/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent CCK2 antagonist
Potent CCK2 receptor antagonist (IC50 = 9.3 nM for inhibition of 125I-labeled CCK-8 sulfate binding at mouse brain membranes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133040-77-4
Formule moléculaire C27H24BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 502.41
Numéro MDL MFCD00907856
Clé InChI KUECXUACQOYKNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chembl37312, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-1-methylethoxy phenyl-4-3h-quinazolinone, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-isopropoxyphenyl quinazolin-4-one, tocris-1018, ly hplc, 2-2-5-bromoindol-3-yl ethyl-3-3-isopropoxyphenyl-4-quinazolinone, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-isopropoxyphenyl quinazolin-4 3h-one, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl-ethyl-3-3-isopropoxy-phenyl-3h-quinazolin-4-one, 2-2-5-bromo-1h-indol-3-yl ethyl-3-3-propan-2-yloxyphenyl quinazolin-4-one
CID PubChem 4355450
Nom IUPAC 2-[2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-[3-(propan-2-yloxy)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4-one
SMILES CC(C)OC1=CC=CC(=C1)N1C(CCC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)=NC2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau LY 225910
Quantité 10 mg
Poids de la formule 502.41
Pourcentage de pureté >98%