Learn More
Tocris Bioscience™ LY 266097 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 18034682
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18034682 10 mg 10mg
18065222 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18034682 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4081/10
Selective 5-HT2B receptor antagonist
Selective 5-HT2B receptor antagonist (pKi = 9.3). More than 100-fold selective over 5-HT2A and 5-HT2C. Attenuates amphetamine-induced locomotion in the rat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172895-39-5
Formule moléculaire C21H24Cl2N2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau LY 266097 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 407.33
Pureté >99%
Poids moléculaire 407.335