Learn More
R&D Systems™ LY 310762 hydrochloride
Code produit 18035512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18035512 50 mg 50mg
18013842 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18035512 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3078/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT1D antagonist
5-HT1D-preferring receptor antagonist (EC50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192927-92-7
Formule moléculaire C24H28ClFN2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau LY 310762 hydrochloride
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 430.94
Pureté >98%
Poids moléculaire 430.948