Learn More
LY 344864, MedChemExpress
Code produit 16492007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492007 50 mg
16485858 10 mg
16418517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16492007 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13788
MedChemExpress LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.
LY 344864 is a selective receptor agonist with an affinity of 6 nM (Ki) at the recently cloned 5-HT1F receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau LY 344864
CAS 186544-26-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22FN3O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (284.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 351.42
Poids de la formule 351.42
Pourcentage de pureté 98.93%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation