Learn More
Tocris Bioscience™ LY 379268 disodium salt
Description
LY 379268 disodium salt is a sodium salt of LY 379268 (Cat. No. 2453), a highly selective group II mGlu receptor agonist.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | LY 379268 disodium salt |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 231.11 |
| Inhibiteurs | LY 379268 disodium salt |
Usage exclusivement réservé à la recherche