Learn More
LY2452473, MedChemExpress
Code produit 16491097
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491097 50 mg
16417597 5 mg
16415636 100 mg
16404848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491097 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114530
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Spécification
Nom chimique ou matériau LY2452473
CAS 1029692-15-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22N4O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 374.44
Poids de la formule 374.44
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death