Learn More
LY2857785, MedChemExpress
Code produit 16475806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475806 100 mg
16471307 50 mg
16460156 2 mg
16407797 5 mg
16405078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16475806 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12293
MedChemExpress LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
LY2857785 is a type I reversible and competitive ATP kinase inhibitor against CDK9 (IC50 11 nM) and other transcription kinases CDK8 (IC50 16 nM), and CDK7 (IC50 246 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau LY2857785
CAS 1619903-54-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H36N6O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (22.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=C2C=C(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)C=CC2=NN1C)C
Poids moléculaire (g/mol) 448.6
Poids de la formule 448.6
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease