Learn More
Invitrogen™ LY294002
Code produit 10180773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10180773 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10180773 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PHZ1144
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
LY294002
LY294002 is a potent and specific cell-permeable inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase).
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Identification génétique (Entrez) 5294
Méthode de purification TLC
Conditions d’expédition Glace carbonique
Inhibition spécifique ou cible PI3-Kinase
Stérilité Non stérile
Quantité 5 mg
Type de produit Inhibiteur
Propriétés des inhibiteurs Chimique
Poids moléculaire 307,4
Inhibiteurs Inhibiteur de kinase (inhibiteur de la PI 3-kinase), inhibiteur de la kinase
Forme Pleine