Learn More
LY310762, MedChemExpress
Code produit 16495728
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495728 10 mg
16411897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16495728 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13527
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau LY310762
CAS 192927-92-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H28ClFN2O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 18.33 mg/mL (42.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCN2CCC(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)C4=C(C=CC=C4)C1(C)C.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 430.94
Poids de la formule 430.94
Pourcentage de pureté 99.84%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation