Learn More
MedChemExpress Lycorine hydrochloride
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Poids moléculaire | 323.77 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 2188-68-3 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.35% |
| Solubilité | DMSO : 25 mg/mL (77.22 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (51.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | Autophagy∣Bacterial∣Virus Protease |
| Quantité | 100 mg |