Learn More
Abcam Lymphoprep
Code produit 32113242 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32113242 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32113242 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab286892250mL
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ce produit est fabriqué par BioVision, une Abcam entreprise, et s’appelait auparavant M1274 LymphoprepTM.
Ce produit est fabriqué par BioVision, une Abcam entreprise, et s’appelait auparavant M1274 LymphoprepTM.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 250 mL