Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses à grande vitesse LYNX 4000 et 6000 dotées de la technologie GreenCool innovante
GREENER_CHOICE
Code produit 30306805 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1 000 ml
6 x 1 000 ml
FCR max.:
100 605 x g
68 905 x g
Vitesse max.:
24 000 tr/min
29 000 tr/min
Tension:
200/240 V
220/240 V
380/400 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité FCR max. Vitesse max. Tension unitSize
30306805 4 x 1 000 ml 68 905 x g 24 000 tr/min 200/240 V 1 pièce
30306803 4 x 1 000 ml 68 905 x g 24 000 tr/min 380/400 V 1 pièce
30306806 6 x 1 000 ml 100 605 x g 29 000 tr/min 380/400 V 1 pièce
30306804 6 x 1 000 ml 100 605 x g 29 000 tr/min 220/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30306805 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008580
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses à grande vitesse LYNX de Thermo Scientific associent une haute performance à la technologie GreenCool innovante, qui permet de garantir des séparations puissantes tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Offrant une capacité allant jusqu’à 6 L (6 x 1 000 mL) et des débits allant jusqu’à 100 605 x g. Disponible avec une large gamme de rotors.
Les centrifugeuses à grande vitesse LYNX de Thermo Scientific offrent des performances puissantes avec une grande simplicité et une capacité d’innovation durable. Elles sont dotées de la technologie GreenCool, un système de réfrigération à réfrigérant naturel (CO2) de nouvelle génération, réduisant l’impact sur l’environnement (PRG de 1). Cette technologie avancée réduit la consommation d’énergie et améliore les performances globales de réfrigération, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. De plus, la série LYNX offre une meilleure commodité avec une manipulation plus facile et un fonctionnement plus calme, ce qui contribue à garantir une expérience utilisateur fluide. Offrant jusqu’à 6 L et un débit pouvant atteindre 100 605 x g.
La série de centrifugeuses à très grande vitesse LYNX de Thermo Scientific offre des performances puissantes avec une simplicité d’idées et une innovation durable. Elle est dotée de la technologie GreenCool, un système de réfrigération à réfrigérant naturel (CO2) de nouvelle génération. Cette technologie réduit l’impact sur l’environnement avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de 1, tout en garantissant un fonctionnement respectueux de la couche d’ozone. Cette technologie avancée réduit la consommation d’énergie et améliore les performances globales de réfrigération. De plus, la série LYNX offre une meilleure commodité avec une manipulation plus facile et un fonctionnement plus calme, ce qui contribue à garantir une expérience utilisateur fluide. La réduction de la consommation d’énergie et la conception efficace contribuent également à réduire les coûts d’exploitation, faisant des centrifugeuses LYNX un choix rentable pour les laboratoires.
Disponibles en deux modèles:
LYNX 4000: Conçu pour les besoins quotidiens du laboratoire, il offre une capacité allant jusqu’à 4 L (4 x 1 000 mL) et des débits allant jusqu’à 68,905 xg, prenant en charge une variété de tubes, de flacons et de plaques.
LYNX 6000: Conçu pour les applications à hautes performances, il offre une capacité allant jusqu’à 6 L (6 x 1 000 mL) et des débits allant jusqu’à 100 605 x g. Une large gamme de rotors prend en charge le flux continu/les séparations zonales à haute vitesse. Un filtre HÉPA facultatif améliore la sécurité biologique. Idéal pour la recherche avancée et la bio production.
Les deux modèles sont fabriqués de manière experte en Allemagne dans une installation certifiée «zéro déchets» alimentée par 100 % d’énergies renouvelables.
De la recherche universitaire à la bio production, les centrifugeuses LYNX répondent aux exigences les plus strictes des applications avec:
des performances exceptionnelles: Atteinte jusqu’à 100 605 x g et traite jusqu’à 6 L par cycle.
Gamme polyvalente de rotors: Choisissez parmi 19 rotors, notamment les rotors à fibre de carbone Thermo Scientific Fiberlite avec une garantie de 15 ans, les rotors à godet pivotant pour les applications de RCF élevées et les rotors à angle fixe pour différentes tailles de tubes et de flacons, et les rotors à flux continu/zonal pour les séparations à grande échelle.
Temps de préparation réduit et sécurité accrue du rotor grâce aux innovations du rotor
  • Système rapide et sécurisé à bouton-poussif du rotor: L’Auto-Lock Rotor Exchange de Thermo Scientific permet des changements rapides en seulement 3 secondes.
  • reconnaissance automatique des rotors: L’identification immédiate du rotor par auto-identification Thermo Scientific Auto-ID permet une configuration transparente et aide à éliminer les erreurs de l’utilisateur.
innovation durable: La technologie GreenCool réduit la consommation d’énergie (jusqu’à 13 %), réduit la production de chaleur (jusqu’à 8 %) par rapport au modèle précédent et diminue les coûts d’exploitation.
Système d’aspiration intelligent (uniquement pour le modèle LYNX 6000): L’activer uniquement lorsque cela est nécessaire, pour améliorer davantage l’efficacité énergétique.
Biosécurité améliorée (uniquement le modèle LYNX 6000): Le filtre HEPA facultatif étend les niveaux de biosécurité pour les environnements réglementés.
Interface conviviale: L’écran tactile Centri-Touch de Thermo Scientific permet un contrôle anticipé, une formation en ligne et une connexion d’utilisateur sécurisée avec protection par mot de passe.
Prêt à l’emploi pour la conformité: Conçu pour faciliter la gestion des données GMP/BPL et compatible avec le logiciel Thermo Scientific Centri-Log Plus pour la conformité à la FDA 21 CFR partie 11.
Surveillance à distance: L’application Thermo Scientific Centri-Vue permet le suivi et le contrôle en temps réel de plusieurs centrifugeuses à partir d’un appareil mobile.
Optimisé pour plus de commodité: Le design compact et non vissé, l’ouverture automatique de la porte et une surface de travail intégrée simplifient les opérations quotidiennes.
Grâce à une efficacité de pointe, une technologie de rotor innovante et la durabilité, la série de centrifugeuses à très grande vitesse LYNX redéfinit les performances et la fiabilité tout en réduisant le coût global de propriété.
Modèles précédents: Centrifugeuse à très grande vitesse Thermo Scientific Sorvall LYNX 4000 et centrifugeuse Thermo Scientific LYNX 6000.
Les produits mentionnés sur cette page sont destinés à un usage en laboratoire. Il incombe au client de s’assurer que les performances du produit sont adaptées à l’utilisation ou à l’application auxquelles il le destine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 1 000 ml
Vitesse max. 24 000 tr/min
FCR max. 68 905 x g
Réfrigéré sans CFC
Gamme de produits Sorvall
Rotor Identification Auto-ID Instant
Profondeur (métrique) extérieure ß
Tension 200/240 V
Type de produit Centrifugeuse