Learn More
BUCHI Lyovapor™ Chambre de séchage
Code produit 17294684 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’étagères:
4
5
6
Modèle:
Bouchons pour flacons
Collecteur à 12 positions
Standard
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’étagères Modèle Conditionnement
17294684 4 Collecteur à 12 positions 1 pièce
17214694 4 Bouchons pour flacons 1 pièce
17224694 5 Standard 1 pièce
17244694 6 Standard 1 pièce
17274684 4 Standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17294684 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11DCPH24210
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Flexibilité de lyophilisation pour le séchage basique et avancé de flacons, d'étagères et de bouteilles.
  • Collecteurs : adaptateurs pour béchers de lyophilisation traditionnels ou ballons à fond rond
  • Rayonnages : pour les flacons, les plaques et les objets de forme irrégulière
  • Étagères chauffantes : contrôle avancé du processus de séchage et applications
  • Chambres de bouchage : sceller les flacons sans les exposer à l'humidité ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rayons de produits
Nbre d’étagères 4
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à -105 °C
Matériau Acrylique
Modèle Collecteur à 12 positions