Learn More
BUCHI Lyovapor™ Chambre de séchage
Code produit 15992701 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Chambre chauffante pour produits
Séchoir lyophilisé de table
Nbre d’étagères:
0
4
6
Modèle:
Bouchons pour flacons
Collecteur supérieur à 12 positions
Collecteur supérieur à 24 positions
Haut de gamme standard
Comprend:
4 capteurs de température d'échantillon
6 capteurs de température d'échantillon
Chambre de séchage uniquement
Chambre uniquement
Essais de différence de pression
Unit Size:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Nbre d’étagères Modèle Comprend Unit Size
15992701 Séchoir lyophilisé de table 4 Collecteur supérieur à 12 positions Chambre de séchage uniquement 1 pièce
17254694 Chambre chauffante pour produits 6 Collecteur supérieur à 12 positions 4 capteurs de température d'échantillon 1 pièce
30130641 Chambre chauffante pour produits 6 Haut de gamme standard Essais de différence de pression 1 pièce
17234694 Chambre chauffante pour produits 6 Haut de gamme standard 6 capteurs de température d'échantillon 1 pièce
30130644 Chambre chauffante pour produits 4 Bouchons pour flacons 4 capteurs de température d'échantillon 1 pièce
17204694 Chambre chauffante pour produits 4 Bouchons pour flacons Chambre uniquement 1 pièce
17284684 Chambre chauffante pour produits 4 Collecteur supérieur à 12 positions 4 capteurs de température d'échantillon 1 pièce
18804171 Chambre chauffante pour produits 4 Haut de gamme standard Essais de différence de pression 1 pièce
17264684 Chambre chauffante pour produits 4 Haut de gamme standard Chambre uniquement 1 pièce
15912711 Séchoir lyophilisé de table 6 Collecteur supérieur à 12 positions Chambre de séchage uniquement 1 pièce
15902711 Séchoir lyophilisé de table 6 Haut de gamme standard Chambre de séchage uniquement 1 pièce
30130646 Séchoir lyophilisé de table 0 Bouchons pour flacons Chambre de séchage uniquement 1 pièce
15982701 Séchoir lyophilisé de table 4 Haut de gamme standard Chambre de séchage uniquement 1 pièce
15962701 Séchoir lyophilisé de table 0 Collecteur supérieur à 24 positions Chambre de séchage uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15992701 Supplier BUCHI Supplier No. 11DCIN14200
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Flexibilité de lyophilisation pour le séchage basique et avancé de flacons, d'étagères et de bouteilles.
  • Collecteurs : adaptateurs pour béchers de lyophilisation traditionnels ou ballons à fond rond
  • Rayonnages : pour les flacons, les plaques et les objets de forme irrégulière
  • Étagères chauffantes : contrôle avancé du processus de séchage et applications
  • Chambres de bouchage : sceller les flacons sans les exposer à l'humidité ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Séchoir lyophilisé de table
Nbre d’étagères 4
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à -105 °C
Matériau Acrylique
Modèle Collecteur supérieur à 12 positions
Comprend Chambre de séchage uniquement
Type de bouchon Amérique du Nord
Tension 220/240 V