Description
- Aluminium
- Chauffage variable
- Câble de connexion inclus
Specifications
Specifications
| Type | Rayons de produits |
| Capacité (métrique) | 1590 cm² |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (impériale) | 0,6 in |
| Hauteur (métrique) | 1.6 cm |
| Longueur (impériale) | 8,9 in |
| Longueur (métrique) | 22.5 cm |