Learn More
BUCHI Portoir pour collecteur Lyovapor L-200 12
Code produit 17224704 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
Pompe à vide:
Aucune pompe à vide
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Pompe à vide unitSize
17224704 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Pfeiffer Duo 6 1 pièce
17204704 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Aucune pompe à vide 1 pièce
17214704 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Aucune pompe à vide 1 pièce
17234704 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Pfeiffer Duo 6 1 pièce
17244704 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Edwards nXDS6iC 1 pièce
17254704 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Edwards nXDS6iC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17224704 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11L200IN0102001001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temp
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 6 kg
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Matériau Acier inoxydable
Software Included Non
Pompe à vide Pfeiffer Duo 6
Comprend Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
Hauteur (impériale) 20,0787 in
Longueur (impériale) 23,1496 in
Type de bouchon Tous sauf l'Amérique du Nord
Tension 220/240 V