Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 6
Code produit 17244724 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
Pompe à vide:
Aucune pompe à vide
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Pompe à vide unitSize
17244724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Aucune pompe à vide 1 pièce
17254724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Aucune pompe à vide 1 pièce
17264724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Pfeiffer Duo 6 1 pièce
17274724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Pfeiffer Duo 6 1 pièce
17284724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Edwards nXDS6iC 1 pièce
17294724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Edwards nXDS6iC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17244724 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11L200IN1612000001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temp
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 6 kg
Nbre d’étagères 6
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Matériau Acier inoxydable
Software Included Non
Pompe à vide Aucune pompe à vide
Comprend Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
Hauteur (impériale) 20,0787 in
Longueur (impériale) 23,1496 in
Type de bouchon Tous sauf l'Amérique du Nord
Tension 220/240 V