Learn More
BUCHI Étagères Lyovapor L-200 6
Code produit 17294724 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon
Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
Pompe à vide:
Aucune pompe à vide
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Pompe à vide unitSize
17294724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Edwards nXDS6iC 1 pièce
17244724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Aucune pompe à vide 1 pièce
17254724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Aucune pompe à vide 1 pièce
17264724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Pfeiffer Duo 6 1 pièce
17274724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot Pfeiffer Duo 6 1 pièce
17284724 Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon Edwards nXDS6iC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17294724 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11L200IN1612003101
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation. Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temp
  • Lyovapor™ compact L-200
  • Offre une lyophilisation de haute qualité (-55°C, 6 kg) avec un haut niveau d’automatisation.
  • Infinite-Control™ comprend la création facile de méthodes, l’exécution de méthodes, la consignation des données, l’enregistrement de graphiques en temps réel et l’interruption, si nécessaire, à partir de n’importe quel moment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lyophilisateurs
Capacité (métrique) 6 kg
Nbre d’étagères 6
Plage de températures (métrique) -55°C à +30°C
Matériau Acier inoxydable
Software Included Non
Pompe à vide Edwards nXDS6iC
Comprend Contrôle avancé du vide, aucun capteur de température d’échantillon, chariot
Hauteur (impériale) 20,0787 in
Longueur (impériale) 23,1496 in
Type de bouchon Toutes sauf l’Amérique du Nord
Tension 220/240 V