Includes
Le Loyvapor L-210 est doté de la technologie innovante EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique
Requires
Le Loyvapor L-210 est doté de la technologie innovante EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique
- Condenseur à -55 °C adapté aux mélanges solvants aqueux et à base organique
- Capacité de condensation de glace de 6 kg pour des applications standard en laboratoire
- La technologie EcoStream utilise des liquides de refroidissement naturels
- Potentiel de réchauffement climatique (GWP) de seulement 4
- Réduction de la chaleur et des émissions sonores dans le laboratoire
- Infinite-Control La technologie offre le contrôle des procédés via l’affichage, le logiciel et l’application mobile
- Le mode de protection de l’échantillon empêche l’effondrement de l’échantillon
Informations sur la commande
lyophiliseur, lyophiliseur
Certifications
Le Loyvapor L-210 est doté de la technologie innovante EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique
Compliance
Le Loyvapor L-210 est doté de la technologie innovante EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique
Garantie
lyophiliseur, lyophiliseur
Le Loyvapor L-210 est doté de la technologie innovante EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateurs |
| Capacité (métrique) | 6 kg de glace |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -55 °C |
| Modèle | Dégivrage L-210 Pro |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de bouchon | Amérique du Nord |
| Tension | 220/240 V |