Learn More
BUCHI Lyovapor™ Lyophilisateur L-250
Code produit 18824171 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Logiciel compatible
Non compatible avec certains logiciels
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
18824171 Logiciel compatible 1 pièce
30130642 Non compatible avec certains logiciels 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18824171 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11L250PH0000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Lyovapor™ Le L-250 est doté de la technologie révolutionnaire EcoStream, ce qui en fait le lyophilisateur de laboratoire le plus écologique.
  • -85 °Condenseur C adapté aux mélanges de solvants aqueux et organiques
  • Capacité de condensation de 4,5 L pour les applications de laboratoire standard
  • La technologie EcoStream utilise des fluides frigorigènes naturels.
  • Potentiel de réchauffement climatique (PRG) de seulement 4
  • Réduction de la chaleur dégagée et des émissions sonores dans le laboratoire
  • La technologie de contrôle infini offre un contrôle des processus via un écran, un logiciel et une application mobile.
  • Le mode de protection de l'échantillon empêche l'effondrement de l'échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Séchoir lyophilisé de table
Capacité (métrique) 4.5 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) Température ambiante jusqu'à -105 °C
Matériau Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Modèle Logiciel compatible
Certifications/Conformité Facteur d'impact environnemental faible
Type de bouchon Tous sauf l'Amérique du Nord
Tension 220/240 V