Description
- Condenseur °à -85 °C adapté aux mélanges de solvants aqueux et organiques
- Capacité de condensation de 4,5 L pour les applications de laboratoire standard
- La technologie EcoStream utilise des fluides frigorigènes naturels.
- Potentiel de réchauffement climatique (PRG) de seulement 4
- Réduction de la chaleur dégagée et des émissions sonores dans le laboratoire
- Infinite-Control Cette technologie permet de contrôler les processus via un écran, un logiciel et une application mobile.
- Le mode de protection de l'échantillon empêche l'effondrement de l'échantillon
Spécification
Spécification
| Type | Freeze Dryer |
| Capacité (métrique) | 4.5 L |
| Sublimation Rate | ≤4 L |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu'à -105 °C |
| Réfrigérant | R290, R600, R1150 |
| Modèle | Pro |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Drying Chamber | Aucun |
| Certifications/Conformité | ACT Label certifié |
| Afficher plus |