Learn More
Labconco™ Joint de flacon Lyph-Lock™
Code produit 15153055 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml, 50 ml
100 ml, 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15153055 100 ml, 250 ml 1 pièce
15133055 25 ml, 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15153055 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7559200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    104.86€ / 1 pièces
    Économisez 11.14€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Flacons trois pièces pour la lyophilisation d’échantillons. Assurent une étanchéité sous vide pour une lyophilisation efficace.
Choisissez vos flacons Lyph-Lock en fonction de la taille de vos échantillons. Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace.
  • Le joint en caoutchouc de silicone souple saisit le col et le fond et les maintient fermement attachés ensemble lors de la précongélation et de la lyophilisation
  • Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre, ainsi qu’une bague d’étanchéité en caoutchouc
  • Le col et le fond sont en verre borosilicaté ultra résistant
  • Le joint est un caoutchouc de silicone non contaminant souple
  • Les cols, fonds et joints sont disponibles séparément en tant que composants de rechange
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports des vannes de lyophilisateurs (vendus séparément)
  • Le verre borosilicaté présente une température maximale de 490°C et une température maximale de silicone de 450°C
  • Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
  • Compatible avec toutes les marques principales de lyophilisateurs de laboratoire
  • Le flacon complet peut être autoclavé
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml, 250 ml
Matériau Caoutchouc de silicone
À utiliser avec (équipement) Flacons Lyph-Lock de 100 et 250 ml