Learn More
Labconco™ Bouchon de flacon Lyph-Lock™
Code produit 15143045 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml, 50 ml
100 ml, 250 ml
500 ml, 750 ml, 1000 ml
Joint conique standard:
19/38
20/40
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard unitSize
15143045 25 ml, 50 ml 20/40 1 pièce
15153045 100 ml, 250 ml 20/40 1 pièce
15163045 500 ml, 750 ml, 1000 ml 20/40 1 pièce
15173035 25 ml, 50 ml 19/38 1 pièce
15183035 100 ml, 250 ml 19/38 1 pièce
15193035 500 ml, 750 ml, 1000 ml 19/38 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15143045 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7556000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons trois pièces pour la lyophilisation d’échantillons. Assurent une étanchéité sous vide pour une lyophilisation efficace.
Choisissez vos flacons Lyph-Lock en fonction de la taille de vos échantillons. Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace.
  • Le joint en caoutchouc de silicone souple saisit le col et le fond et les maintient fermement attachés ensemble lors de la précongélation et de la lyophilisation
  • Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre, ainsi qu’une bague d’étanchéité en caoutchouc
  • Le col et le fond sont en verre borosilicaté ultra résistant
  • Le joint est un caoutchouc de silicone non contaminant souple
  • Les cols, fonds et joints sont disponibles séparément en tant que composants de rechange
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports des vannes de lyophilisateurs (vendus séparément)
  • Le verre borosilicaté présente une température maximale de 490°C et une température maximale de silicone de 450°C
  • Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
  • Compatible avec toutes les marques principales de lyophilisateurs de laboratoire
  • Le flacon complet peut être autoclavé
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml, 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 25 et 50 ml
Joint conique standard 20/40