Description
Choisissez vos flacons Lyph-Lock en fonction de la taille de vos échantillons. Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour assurer une surface maximale et une lyophilisation efficace.
- Le joint en caoutchouc de silicone souple saisit le col et le fond et les maintient fermement attachés ensemble lors de la précongélation et de la lyophilisation
- Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre, ainsi qu’une bague d’étanchéité en caoutchouc
- Le col et le fond sont en verre borosilicaté ultra résistant
- Le joint est un caoutchouc de silicone non contaminant souple
- Les cols, fonds et joints sont disponibles séparément en tant que composants de rechange
- Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports des vannes de lyophilisateurs (vendus séparément)
- Le verre borosilicaté présente une température maximale de 490°C et une température maximale de silicone de 450°C
- Le fond plat réduit les déversements et offre un meilleur équilibre
- Compatible avec toutes les marques principales de lyophilisateurs de laboratoire
- Le flacon complet peut être autoclavé
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml, 750 ml, 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Fond et joint de flacon Lyph-Lock de 500, 750 et 1000 ml |
| Joint conique standard | 19/38 |